Läs mer
3-tiofenkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30453379
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30453379 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30453379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3448352.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Molekylformel C5 H4 O2 S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1ccsc1
IUPAC-namn Tiofen-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Formel vikt 127.9932