Läs mer
3-tiofenkarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiophene-3-carboxylic Acid |
| CAS | 88-13-1 |
| Molekylformel | C5 H4 O2 S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)c1ccsc1 |
| IUPAC-namn | Tiofen-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.15 |
| Formel vikt | 127.9932 |