Läs mer
3-tiofenkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30450702
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450702 5 g
30450328 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30450702 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3448355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiophene-3-carboxylic Acid
CAS 88-13-1
Molekylformel C5 H4 O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Thiophenecarboxylic acid, 3-Carboxythiophene, 3-Thenoic acid, 3-Thienylcarboxylic acid, NSC 66314, β-Thiophenecarboxylic acid, β-Thiophenic acid
InChI formel InChI=1S/C5H4O2S/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
LEDER OC(=O)c1ccsc1
IUPAC-namn Tiofen-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 128.15
Formel vikt 127.9932