Läs mer
3-tiofenetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358166 5 g 5g
11348166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15138.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 13781-67-4 | Molekylformel: C6H8OS | Molekylvikt: 128,19 g/mol
3-Tiofenetanol används vid syntesen av olika eter- och esterderivat såsom 3-(2-(benzyloxi)etyl)tiofen, 3-[2-(((triphenylmetyl)oxy)etyl]tiofen, 3-[2-(((trimetylsilyl)oxy)etyl]tiofen, 3-[2-((dimetyl-tert-butylsilyl)oxy)etyl]tiofen, 3-(2-acetoxyetyl)tiofen och 3-(2-(benzoyloxi)etyl)tiofen och 3-(2-(benzoyloxi)etyl)tiofen
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
3-Tiofenetanol används vid syntesen av olika eter- och esterderivat såsom 3-(2-(benzyloxi)etyl)tiofen, 3-[2-(((triphenylmetyl)oxy)etyl]tiofen, 3-[2-(((trimetylsilyl)oxy)etyl]tiofen, 3-[2-((dimetyl-tert-butylsilyl)oxy)etyl]tiofen, 3-(2-acetoxyetyl)tiofen och 3-(2-(benzoyloxi)etyl)tiofen och 3-(2-(benzoyloxi)etyl)tiofen
Löslighet
Sparsamt löslig i vatten (0,059 g/L vid 25 °C).
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Behållare som öppnas måste noggrant förslutas och hållas upprätt för att förhindra läckage. Oförenliga med oxiderande medel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13781-67-4
Molekylformel C6H8OS
Molekylvikt (g/mol) 128.19
MDL-nummer MFCD00009766
InChI-nyckel YYPNNBPPDFTQFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophen-3-yl ethanol, 3-thiopheneethanol, 2-3-thienyl ethanol, thiophene-3-ethanol, 3-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-3-yl ethan-1-ol, 2-thien-3-yl ethan-1-ol, 3-thiophene-ethanol, pubchem20415
PubChem CID 83731
IUPAC-namn 2-tiofen-3-yletanol
LEDER OCCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiopheneethanol
Densitet 1.159
Kokpunkt 110 °C till 111 °C (14 mmHg)
Flampunkt 92 °C (197 °F)
Brytningsindex 1.553
Kvantitet 5 g
Beilstein 107080
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,059 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 128.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.