Läs mer
3-Tiofenetanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Thienyl)ethanol |
| CAS | 13781-67-4 |
| Molekylformel | C6 H8 O S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(3-Thienyl)ethanol, Thiophene-3-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8OS/c7-3-1-6-2-4-8-5-6/h2,4-5,7H,1,3H2 |
| LEDER | OCCc1ccsc1 |
| IUPAC-namn | 2-tiofen-3-yletanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.192 |
| Formel vikt | 128.03 |