missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-tiofenemalonsyra, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 17710629 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17710629 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17710629 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201300010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Alfa vektor THIOPHENEMALONICACID
Kemiskt namn eller material 3-Thiophenemalonic acid
CAS 21080-92-2
Färg Beige
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7 H6 O4 S
MDL-nummer 00005469
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 186.18
Procent renhet +98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.