Läs mer
3-Thiophenemethanol, 97%
Produktkod. 11321447
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321447 25 g 25g
11311447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01935.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 71637-34-8 | C5H6OS | 114.16 g/mol
3-tiofenmetanol användes vid framställningen av 3-substituerade tiofenledande sampolymerer som har potentiella tillämpningar i elektrokroma displayer.1 Den användes också vid syntesen av 4-(tiofen-3-ylmetoxi)ftalonitril
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-tiofenmetanol användes vid framställningen av 3
-substituerade tiofenledande sampolymerer som har potentiella tillämpningar i elektrokroma displayer.1 Den användes också vid syntesen av 4-(tiofen-3-ylmetoxi)ftalonitril
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71637-34-8
Molekylformel C5H6OS
Molekylvikt (g/mol) 114.16
MDL-nummer MFCD00014534
InChI-nyckel BOWIFWCBNWWZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenemethanol, 3-thienylmethanol, thiophene-3-methanol, 3-thiophene methanol, 3-hydroxymethylthiophene, thien-3-ylmethanol, thiophen-3-yl methanol, 3-thienylmethan-1-ol, 3-hydroxymethyl thiophene, 3-thiophenylmethanol
PubChem CID 123570
LEDER OCC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiophenemethanol
Densitet 1.21
Kokpunkt 86°C to 88°C (10 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Brytningsindex 1.565
Kvantitet 25 g
Beilstein 106460
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn (tiofen-3-yl)metanol
Formel vikt 114.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.