Läs mer
3-Tiofenmetylamin, 96 %
Produktkod. 15428038
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428038 5 g 5g
15418038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61487.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 27757-86-4 | C5H7NS | 113,178 g/mol
3-tiofenmetylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Tiofenmetylamin är ett viktigt råmaterial och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Med bra ventilation. Förvaras åtskilt från luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27757-86-4
Molekylformel C5H7NS
Molekylvikt (g/mol) 113.178
MDL-nummer MFCD01529872
InChI-nyckel DUDAKCCDHRNMDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienylmethylamine, 3-aminomethyl thiophene, 3-thiophenemethanamine, 3-thiophenemethylamine, 1-thien-3-ylmethanamine, 3-thienylmethyl amine, 1-3-thienyl methanamine, thiophen-3-yl-methylamine, thiophen-3-yl methanamine, thien-3-yl methylamine
PubChem CID 2776381
IUPAC-namn tiofen-3-ylmetanamin
LEDER C1=CSC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Thiophenemethylamine
Densitet 1.13
Kokpunkt 102 °C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 113.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.