Läs mer
3-tiofensulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Thiophenesulfonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 182.65 |
| Procent renhet | 97% |