missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Toluoyl Decitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Toluoyl Decitabine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O5/c1-9-2-4-10(5-3-9)14(22)25-11-6-13(24-12(11)7-21)20-8-18-15(17)19-16(20)23/h2-5,8,11-13,21H,6-7H2,1H3,(H2,17,19,23)/t11-,12+,13+/m0/s1 |
| Formel vikt | 346.1277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?