Läs mer
(3-trans-kloroallyl)oxyamin (~90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-trans-Chloroallyl)oxyamine |
| CAS | 87851-77-2 |
| Molekylformel | C3H6ClNO |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | O-[(2E)-3-Chloro-2-propen-1-yl]-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)-hydroxylamine, (E)-O-(3-Chloro-2-propenyl)hydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO/c4-2-1-3-6-5/h1-2H,3,5H2/b2-1+ |
| LEDER | NOC\C=C\Cl |
| IUPAC-namn | O-[(E)-3-kloroprop-2-enyl]hydroxylamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.54 |
| Formel vikt | 107.0138 |