Läs mer
3-Tri-N-butylstannylanilin, TRC
Produktkod. 30457230
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30457230 500 mg
1 options
Produktkod. 30457230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT773800500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Tri-N-butylstannylaniline
CAS 124742-40-1
Molekylformel C18 H33 N Sn
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c7-6-4-2-1-3-5-6;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,7H2;3*1,3-4H2,2H3;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(N)c1
IUPAC-namn 3-tributylstannylanilin
Molekylvikt (g/mol) 382.17
Formel vikt 383.1635