Learn More
3-Tri-N-butylstannylaniline, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Tri-N-butylstannylaniline |
| CAS | 124742-40-1 |
| Molekylformel | C18 H33 N Sn |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N.3C4H9.Sn/c7-6-4-2-1-3-5-6;3*1-3-4-2;/h1-2,4-5H,7H2;3*1,3-4H2,2H3; |
| LEDER | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(N)c1 |
| IUPAC-namn | 3-tributylstannylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.17 |
| Formel vikt | 383.1635 |