Läs mer
3-(Triethoxysilyl)propylamine, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smältpunkt | <-70°C |
| Densitet | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 217°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008207 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | 3-(Triethoxysilyl)propylamine, 3-(Triethoxysilyl)propylamine |