Läs mer
3-(Trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772875 2.5 g Glass bottle 2.5g
10419960 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772875 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297630025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1535-73-5
MDL-nummer MFCD00041511
InChI-nyckel SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
IUPAC-namn 3-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow to Orange
Densitet 1.32g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6F3NO
Linjär formel CF3OC6H4NH2
Brytningsindex 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Kvantitet 2.5 g
Molekylvikt (g/mol) 177.126
Formel vikt 177.12
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.