Läs mer
3-(Trifluorometoxi)anilin, 98 %
Product Code. 11444147
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11444147 5 g 5g
11434147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11444147 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19592.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Add to basket
CAS: 1535-73-5 | C7H6F3NO | 177,126 g/mol
3-(trifluormetoxi)anilin kan användas i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-(trifluormetoxi)anilin kan användas i kemisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1535-73-5
Molekylformel C7H6F3NO
Molekylvikt (g/mol) 177.126
MDL-nummer MFCD00041511
InChI-nyckel SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy aniline, 3-trifluoromethoxy-phenylamine, m-aminophenyl trifluoromethyl ether, m-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 3-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-anisidine, 3-trifluoromethoxy benzenamine, 3-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem4507
PubChem CID 73753
IUPAC-namn 3-(trifluormetoxi)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)aniline
Densitet 1.325
Kokpunkt 72 °C till 75 °C (8 mmHg)
Flampunkt 85 °C (185 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 776921
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 177.13
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.