Läs mer
3-(Trifluorometoxi)anilin, Mikromol™
Beskrivning
3-(Trifluorometoxi)anilin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 1535-73-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Trifluoromethoxy)aniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 F3 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 3-(trifluoromethoxy)-, m-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-(Trifluoromethoxy)benzenamine, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Trifluoromethoxy-3-aminobenzene, 3-(Trifluoromethoxy)aniline, 3-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, m-(Trifluoromethoxy)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2 |
| LEDER | Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(trifluorometoxi)anilin |
| Visa mer |