Läs mer
3-(Trifluorometoxi)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 1535-73-5 |
| Molekylformel | C7 H6 F3 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzenamine','3-(trifluoromethoxy)-, m-Anisidine','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-(Trifluoromethoxy)benzenamine, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Trifluoromethoxy-3-aminobenzene, 3-(Trifluoromethoxy)aniline, 3-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, m-(Trifluoromethoxy)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2 |
| LEDER | Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(trifluorometoxi)anilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.12 |
| Formel vikt | 177.0401 |