Läs mer
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10637251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10637251 5 g Glass bottle 5g
10486763 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10637251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 297650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 52771-21-8
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.12
MDL-nummer MFCD00042406
InChI-nyckel FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxy benzaldehyde, m-trifluoromethoxybenzaldehyde, pubchem1470, acmc-209l1m, 3trifluoromethoxybenzaldehyde, 3-trifluormethoxy-benzaldehyde, ksc274m0j, 3-trifluoromethoxy-benzaldehyde, timtec-bb sbb006601
PubChem CID 605139
IUPAC-namn 3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC(C=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Kokpunkt 83°C to 86°C (24.0 mmHg)
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3OC6H4CHO
Brytningsindex 1.4530 to 1.455
Kvantitet 5 g
Formel vikt 190.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.