Läs mer
3-(Trifluorometoxi)bensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11399725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399725 5 g 5g
11389725 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19775.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 179113-90-7 | C7H6BF3O3 | 205,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 179113-90-7
Molekylformel C7H6BF3O3
Molekylvikt (g/mol) 205.93
MDL-nummer MFCD01320697
InChI-nyckel UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2734385
IUPAC-namn [3-(trifluormetoxi)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼80 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7531456
Formel vikt 205.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.