Läs mer
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 98%
Produktkod. 11416047
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416047 1 g 1g
11426047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25061.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 159689-88-0 | C8H6BrF3O | 255.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159689-88-0
Molekylformel C8H6BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 255.03
MDL-nummer MFCD00061271
InChI-nyckel QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-(trifluormetoxi)bensen
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Densitet 1.572
Kokpunkt 178°C to 180°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 8052203
Formel vikt 255.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.