Läs mer
3-(trifluormetoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10115950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10115950 1 g Glasflaska 1g
10183424 250 mg Glasflaska 250mg
10091734 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10115950 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308700010
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 827-99-6
Molekylformel C7H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 178.11
MDL-nummer MFCD00040987
InChI-nyckel UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC-namn 3-(trifluormetoxi)fenol
LEDER OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Kokpunkt 69,0 °C till 70,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 84 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4OH
Brytningsindex 1,4450 till 1,4470
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.