Läs mer
3-(trifluormetoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3758888 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10183424
Brand: Thermo Scientific Acros 308702500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 827-99-6
Molekylformel C7H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 178.11
MDL-nummer MFCD00040987
InChI-nyckel UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
IUPAC-namn 3-(trifluormetoxi)fenol
LEDER OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Kokpunkt 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4OH
Brytningsindex 1.4450 to 1.4470
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.