Läs mer
3-(Trifluoromethoxy)thiophenol, 98%
Produktkod. 11349945
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349945 1 g 1g
11359945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19912.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 220239-66-7 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
3-(trifluormetoxi)tiofenol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-(trifluormetoxi)tiofenol används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220239-66-7
Molekylformel C7H5F3OS
Molekylvikt (g/mol) 194.171
MDL-nummer MFCD01320799
InChI-nyckel GEJGGOYNWFQKKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777357
IUPAC-namn 3-(trifluormetoxi)bensentiol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3-trifluoromethoxy thiophenol, 3-trifluoromethoxy benzenethiol, 3-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol, 3-trifluoromethoxy, acmc-1cejb, 3-trifluoromethoxythiophenol, 3-trifluoromethoxy benzene thiol, 3-trifluoromethyloxy benzenethiol, benzenethiol,3-trifluoromethoxy, 3-thio-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 194.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.