Läs mer
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol
Produktkod. 30457383
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30457383 25 mg
1 options
Produktkod. 30457383 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3378.220025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
CAS 486460-20-2
Analyt- eller komponentnamn 3-(Trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H3 F3 N4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
InChI formel InChI=1S/C6H3F3N4/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5/h1-3H
Lösningstyp Neat
LEDER FC(F)(F)c1nnc2cnccn12
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Molekylvikt (g/mol) 188.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 188.031 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.