Läs mer
3-(Trifluorometyl)-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30451817
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30451817 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30451817 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7913652.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 113100-53-1
Molekylformel C6H5F3N2O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13)
LEDER Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-metyl-3-(trifluorometyl)pyrazol-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 194.11
Formel vikt 194.0303