Läs mer
3-(Trifluorometyl)-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 113100-53-1 |
| Molekylformel | C6H5F3N2O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-metyl-3-(trifluorometyl)pyrazol-4-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.11 |
| Formel vikt | 194.0303 |