Läs mer
3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 60406-75-9 |
| Molekylformel | C3H2F3N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Trifluoromethyl-1H-[1,2,4]triazole, 5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F3N3/c4-3(5,6)2-7-1-8-9-2/h1H,(H,7,8,9) |
| LEDER | FC(C1=NNC=N1)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.06 |
| Formel vikt | 137.0201 |