Läs mer
[3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3N2O/c6-5(7,8)4-1-3(2-11)9-10-4/h1,11H,2H2,(H,9,10) |
| Formel vikt | 166.0354 |