Läs mer
3-(Trifluorometyl)-1H-pyrazol-5-karboxylsyra Kalium, TRC
Produktkod. 30453228
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453228 500 mg
30456655 100 mg
30451428 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT897605500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Analyt- eller komponentnamn 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H3 N2 O2 F3 .xK
InChI formel InChI=1S/C5H3F3N2O2.K/c6-5(7,8)3-1-2(4(11)12)9-10-3;/h1H,(H,9,10)(H,11,12);
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=NN1.[xK]
IUPAC-namn 3-(trifluorometyl)-1H-pyrazol-5-karboxylsyra kalium
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 219.18
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 218.9784