Läs mer
3-Trifluorometyl-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 15481198
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481198 5 g 5g
15491198 250 mg 250mg
15471198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55068.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 20154-03-4 | C4H3F3N2 | 136,077 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20154-03-4
Molekylformel C4H3F3N2
Molekylvikt (g/mol) 136.077
MDL-nummer MFCD00115018
InChI-nyckel PYXNITNKYBLBMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl pyrazole, 3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3-trifluoromethylpyrazole, trifluoromethylpyrazole, 1h-pyrazole, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, pubchem10164, pubchem10423
PubChem CID 1807034
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)-lH-pyrazol
LEDER C1=C(NN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 45 °C till 47 °C
Kokpunkt 70 °C (2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1564179
Formel vikt 136.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.