Läs mer
3-Trifluorometyl-4-nitrofenol, Mikromol™
Produktkod. 30049656
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049656 25 mg
1 options
Produktkod. 30049656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Trifluorometyl-4-nitrofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
CAS 88-30-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 F3 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Trifluoromethyl-4-nitrophenol
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
LEDER Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-nitro-3-(trifluormetyl)fenol
Molekylvikt (g/mol) 207.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 207,0143 g/mol