Läs mer
3-(Trifluorometyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazinhydroklorid, 98+%
Produktkod. 15465725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465725 1 g 1g
15475725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64993.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 762240-92-6 | C6H8ClF3N4 | 228,603 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762240-92-6
Molekylformel C6H8ClF3N4
Molekylvikt (g/mol) 228.603
MDL-nummer MFCD09817638
InChI-nyckel AQCSCRYRCRORET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5h,6h,7h,8h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-1,2,4-triazolo 4,3-a piperazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hcl, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo-4,3-a pyrazine hydrochloride, 3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyrazine hydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-3-trifluormethyl-4,3-a-1,2,4-triazolopyrazine hydrochloride, pubchem18203
PubChem CID 11961371
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin;hydroklorid
LEDER C1CN2C(=NN=C2C(F)(F)F)CN1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Kvantitet 1 g
Beilstein 9872881
Formel vikt 228.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.