Läs mer
3-(Trifluorometyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17940546
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17940546 25 mg
1 options
Produktkod. 17940546 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3378.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(Trifluorometyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin Hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Analyt- eller komponentnamn 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H7 F3 N4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
LEDER Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
IUPAC-namn 3-(trifluorometyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 228.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 228,039 g/mol