Läs mer
3-(Trifluorometyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30452334
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452334 500 mg
30452092 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT791810500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
CAS 762240-92-6
Molekylformel C6 H7 F3 N4 . Cl H
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine','5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-','monohydrochloride (9CI), 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H7F3N4.ClH/c7-6(8,9)5-12-11-4-3-10-1-2-13(4)5;/h10H,1-3H2;1H
LEDER Cl.FC(F)(F)c1nnc2CNCCn12
IUPAC-namn 3-(trifluorometyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 228.6
Formel vikt 228.039