missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 219986-64-8 |
| Molekylformel | C11 H9 F3 N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole','3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-Trifluoromethyl-5-(p-tolyl)-1H-pyrazole, 5-(Trifluoromethyl)-3-p-tolyl-1H-pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F3N2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(16-15-9)11(12,13)14/h2-6H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2cc([nH]n2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.2 |
| Formel vikt | 226.0718 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?