Läs mer
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, Mikromol
Produktkod. 30461406
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461406 25 mg
1 options
Produktkod. 30461406 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3378.070025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
CAS 877402-45-4
Analyt- eller komponentnamn 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H5 F3 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one
InChI formel InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14)
Lösningstyp Neat
LEDER O=C1NCCN2C1=NN=C2C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)-6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one
Molekylvikt (g/mol) 206.13
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 206.0415 g/mol