Läs mer
3-(Trifluorometyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| CAS | 877402-45-4 |
| Molekylformel | C6 H5 F3 N4 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one','6,7-dihydro-3-(trifluoromethyl)-, 6,7-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one, 3-(Trifluoromethyl)-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(5H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5F3N4O/c7-6(8,9)5-12-11-3-4(14)10-1-2-13(3)5/h1-2H2,(H,10,14) |
| LEDER | FC(F)(F)c1nnc2C(=O)NCCn12 |
| IUPAC-namn | 3-(trifluormetyl)-6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.13 |
| Formel vikt | 206.0415 |