Läs mer
3'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-(Trifluoromethyl)acetanilide |
| Smältpunkt | 103°C to 106°C |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 2213222 |
| Formel vikt | 203.16 |
| Procent renhet | ≥98% |