Läs mer
3'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11413127
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413127 50 g 50g
11403127 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16098.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351-36-0
Molekylformel C9H8F3NO
Molekylvikt (g/mol) 203.164
MDL-nummer MFCD00000383
InChI-nyckel HNIPNANLYHXYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl acetanilide, 3-acetamidobenzotrifluoride, m-trifluoromethylacetanilide, m-acetaminobenzotrifluoride, 3'-trifluoromethyl acetanilide, 3-trifluoromethylacetanilide, n-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, usaf ma-14, acetanilide, 3-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethylacetanilide
PubChem CID 9595
IUPAC-namn N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
LEDER CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Smältpunkt 103°C to 106°C
Odör Odorless
Kvantitet 50 g
Beilstein 2213222
Formel vikt 203.16
Procent renhet ≥98%