Läs mer
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 98+%
Produktkod. 11484883
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Dimensione della confezione
11484883 25 g 25g
11349549 1 g 1g
11474883 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11484883 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12210.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 349-76-8 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 349-76-8
Molekylformel C9H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 188.149
MDL-nummer MFCD00000391
InChI-nyckel ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 67682
IUPAC-namn 1-[3-(trifluormetyl)fenyl]etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Kemiskt namn eller material 3'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Densitet 1.26
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.4635
Kvantitet 25 g
Beilstein 640151
Formel vikt 188.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.