Läs mer
3-(Trifluoromethyl)aniline, 99%
Produktkod. 11498436
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498436 2500 g 2500g
11478436 100 g 100g
11488436 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15910.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161.127 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet
Lösligt i vatten. [5 g/L (°20 C)]
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-16-8
Molekylformel C7H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 161.127
MDL-nummer MFCD00007797
InChI-nyckel VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7375
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 5°C to 6°C
Densitet 1.295
Kokpunkt 187°C to 189°C
Flampunkt 85°C (185°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2948
Beilstein 387672
Löslighetsinformation Soluble in water. [5g/L (20°C)]
Formel vikt 161.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.