Läs mer
3-(Trifluormetyl)anilin, Mikromol™
Produktkod. 18000010
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18000010 100 mg
1 options
Produktkod. 18000010 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(Trifluorometyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Analyt- eller komponentnamn 3-Trifluoromethylaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 F3 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flutamide Imp. D (EP), Niflumic Acid Imp. C (EP), 3-(Trifluoromethyl)aniline, Flutamide Impurity D, Niflumic Acid Impurity C
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
LEDER Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-(trifluorometyl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 161.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 161,0452 g/mol