Läs mer
3-(Trifluoromethyl)anisole, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987868
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30987868 25 g
30980631 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30987868 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1103725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)anisole
CAS 454-90-0
Molekylformel C8H7F3O
MDL-nummer MFCD00000385
Kvantitet 25 g
LEDER C1=C(C=CC=C1OC)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 176.14
Procent renhet 98%