Läs mer
3-(Trifluoromethyl)anisole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10501841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
5g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10501841 5 g Glass bottle 5g
1 options
Product Code. 10501841 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 199780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)anisole
CAS 454-90-0
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.2100g/mL, 1.21
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7F3O
Linjär formel CF3C6H4OCH3
Brytningsindex 1.4424 to 1.4444
MDL-nummer MFCD00000385
Kvantitet 5 g
Synonym 3-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-3-trifluoromethyl benzene, 3-methoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-3-trifluoromethyl, 3-methoxy-1-trifluoromethyl benzene, pubchem2712, 3-trifluoromethylanisol, acmc-1cuj0, m-trifluoromethyl anisole
InChI-nyckel XHONYVFDZSPELQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 176.14
PubChem CID 96691
Formel vikt 176.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Trifluoromethyl)anisole
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement