Läs mer
3-Trifluoromethyl-b-nitrostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Trifluoromethyl-beta-nitrostyrene |
| CAS | 115665-96-8 |
| Molekylformel | C9H6F3NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-3-(trifluoromethyl)-benzene, (E)-1-(2-nitroethenyl)-3-(trifluoromethyl)-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO2/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13(14)15/h1-6H/b5-4+ |
| LEDER | FC(F)(C1=CC(/C=C/N(=O)=O)=CC=C1)F |
| IUPAC-namn | (E)-1-(2-nitrovinyl)-3-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.14 |
| Formel vikt | 217.04 |