Läs mer
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Produktkod. 11468693
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468693 5 g 5g
11478693 25 g 25g
11488693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10463.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 454-89-7
Molekylformel C8H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 174.122
MDL-nummer MFCD00003373
InChI-nyckel NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
IUPAC-namn 3-(trifluormetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde
Densitet 1.304
Kokpunkt 83°C to 86°C (30 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Odör Almond-like
Brytningsindex 1.465
Kvantitet 5 g
Beilstein 2327537
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 174.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.