Läs mer
3-(Trifluormetyl)bensenpropanol, TRC
Produktkod. 30456913
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456913 1 g
30457013 5 g
30449749 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7911101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78573-45-2
Molekylformel C10H11F3O
Molekylvikt (g/mol) 204.19
Synonym 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
IUPAC-namn 3-[3-(trifluorometyl)fenyl]propan-1-ol
LEDER OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
Formel vikt 204.0762