Läs mer
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10751151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10751151 5 g Glass bottle 5g
10743465 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306280050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 777-44-6
Molekylformel C7H4ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 244.62
MDL-nummer MFCD00014724
InChI-nyckel ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2733250
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Yellow to Brown
Densitet 1.5200g/mL, 1.52
Kokpunkt 77°C to 79°C (0.8 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CF3C6H4SO2Cl
Brytningsindex 1.4847 to 1.4867
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
Formel vikt 244.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid