Läs mer
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30987628
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30987628 10 g 10g
30982806 25 g -
30984068 100 g -
30987184 500 g 500g
30975754 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30987628 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1090210g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 454-92-2
Molekylformel C8H5F3O2
MDL-nummer MFCD00002519
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(O)C1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 190.12
Procent renhet 98%